missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ EMD 281014 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001548
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001548 10 mg
30001585 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001548 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4470/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective 5-HT2A antagonist

Selective 5-HT2A antagonist; displays high affinity for human 5-HT2A over 5-HT2C receptors (Ki values are 0.87 and 557 nM respectively). Exhibits low off-target activity (Ki values are >1000 and 1268 nM for human D2 receptors and IKr channels, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 443144-27-2
Molekylær formel C22H22ClFN4O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EMD 281014 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 412.89
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 412.893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.