Få mere at vide
Embutramide, Mikromol™
Artikelnummer. 17912966
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17912966 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17912966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3065.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Embutramide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Embutramide
CAS 15687-14-6
Analyt- eller komponentnavne Embutramide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butanamide, N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxy-, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, T 61, Butyramide, N-(beta,beta-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, N-(beta,beta-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-gamma-hydroxybutyramide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20)
SMIL CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1
IUPAC navn N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 50 mg
Formel vægt 293.1991 g/mol