Få mere at vide
Embutramide 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30457503
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457503 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30457503 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP3065.0011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Embutramide
CAS 15687-14-6
Analyt- eller komponentnavne Embutramide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C17 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanamide, N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxy-, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, T 61, Butyramide, N-(beta,beta-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, N-(beta,beta-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-gamma-hydroxybutyramide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1
IUPAC navn N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 293.1991 g/mol