Få mere at vide
Embramine, MedChemExpress
Beskrivelse
Embramine is a monoethanolamine used as an antihistamine and anticholinergic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Embramine |
| CAS | 3565-72-8 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H22BrNO |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(Br)C=C2)OCCN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.28 |
| Formel vægt | 348.28 |
| Grad | Research |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |