Få mere at vide
Embramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Embramine Hydrochloride |
| CAS | 13977-28-1 |
| Molekylær formel | C18 H22 Br N O . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanamine, 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-[(p-bromo-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Bromadryl, Embramine hydrochloride, Mebrophenhydramine, Mebrophenhydramine hydrochloride, Mebryl |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22BrNO.ClH/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.74 |
| Formel vægt | 383.0652 |