Få mere at vide
Cole-Parmer™ Embosser Tape for Manual Laboratory Label Maker
Artikelnummer. 17327639 Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Black
Blue
Green
Red
Artikelnummer. 17327639
Brand: Cole-Parmer™ 6554350
Embosser Tape for the Manual Laboratory Label Maker sticks firmly to glass, plastic, metal, rubber, and wood.
  • Easily remove back adhesive shield
  • Choose from four colors to color-code your lab
Tekniske data
Produkttype Colored Label Tape
Farve Green
Længde (engelsk) 118 in.
Bredde (engelsk) 3/8 in.
Længde (metrisk) 300 cm
Bredde (metrisk) 0.95 cm
Dimensioner (L x B) 118 x 3/8 in.
Klæbende type Peel and Stick
Sterilitet Non-sterile
Farveevne Monochrome
Format Label