Få mere at vide
Cole-Parmer™ Embosser Tape for Manual Laboratory Label Maker
Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Black
Blue
Green
Red
Beskrivelse
- Easily remove back adhesive shield
- Choose from four colors to color-code your lab
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Colored Label Tape |
| Farve | Red |
| Længde (engelsk) | 118 in. |
| Bredde (engelsk) | 3/8 in. |
| Længde (metrisk) | 300 cm |
| Bredde (metrisk) | 0.95 cm |
| Dimensioner (L x B) | 118 x 3/8 in. |
| Klæbende type | Peel and Stick |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Farveevne | Monochrome |
| Vis mere |