Få mere at vide
Embelin
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Beskrivelse
En inhibitor af XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein), der indeholder antitumor og anti-inflammatorisk aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- En inhibitor af XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein), der indeholder antitumor og anti-inflammatorisk aktivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Embelin |
| Farve | Orange |
| Mængde | 10 mg |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,3555 |
| Formel vægt | 294.4 |
| Fysisk form | Fast stof |