Få mere at vide
Embelin
Artikelnummer. 15496179
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496179 10 mg 10mg
15406189 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64074.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 550-24-3 | C17H26O4 | 294.39 g/mol
En inhibitor af XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein), der indeholder antitumor og anti-inflammatorisk aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • En inhibitor af XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein), der indeholder antitumor og anti-inflammatorisk aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 550-24-3
Molekylær formel C17H26O4
Molekylvægt (g/mol) 294.39
MDL nummer MFCD00016369
InChI nøgle IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Synonym embelin, embelic acid, emberine, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, unii-shc6u8f5er, embelin, embelia ribes, xiap inhibitor, embelin, shc6u8f5er
PubChem CID 3218
ChEBI CHEBI:4778
IUPAC navn 2,5-dihydroxy-3-undecylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Embelin
Farve Orange
Mængde 10 mg
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3555
Formel vægt 294.4
Fysisk form Fast stof