Få mere at vide
KARTELL Indstøbningsringe
Artikelnummer. 10184711
Skift visning
Længde (metrisk):
41 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10184711 41 mm Pakke med 2000
1 options
Artikelnummer. 10184711 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0291903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    1255.04 DKK / Pakke med 2000
    Spare 84.96 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indlejringsringe er lavet af ABS, fås i flere farver.
  • Indstøbningsringe lavet af ABS.
  • Fås i farverne: Hvid (03), Blå (04), Gul (06), Grøn (12), Pink (13).
Tekniske data
Produkttype Indstøbningsring
Materiale Plast
Farve Hvid
Længde (metrisk) 41 mm
Bredde (metrisk) 28 mm
Længde (engelsk) 1,61 tommer.
Bredde (engelsk) 1.1 tommer