Få mere at vide
Kartell Indstøbningsringe
Artikelnummer. p-200083711
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
Artikelnummer. 18028031
Brand: Kartell 0291904
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indstøbningsringe af ABS-plast.
  • Indstøbningsstøtter egnet til forarbejdning og histologisk inklusion af paraffinstykker
  • Inklusionsringene kan bruge den samme mikrotomstøtte (instrument, der bruges til at lave de histologiske snit af prøver) af inklusionskassetterne
  • De kan sættes op på alle slags mikrotomer takket være deres struktur og muligheden for at opnå ensartede paraffinblokke.
  • Indstøbningsringe er letfyldende og er efter skæring altid klar til følgende sektioner
Tekniske data
Produkttype Indstøbningsring
Materiale Plast
Farve Blå
Længde (metrisk) 41 mm
Bredde (metrisk) 28 mm
Længde (engelsk) 1,61 tommer.
Bredde (engelsk) 1.1 tommer
Dybde (metrisk) 11 mm
Dybde (engelsk) 0,43 tommer.