Få mere at vide
Kartell Indstøbningsringe
Artikelnummer. 18028031
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
18028031 Blå
18038041 Gul
18038031 Grøn
18058041 Pink (Pink)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18028031 Leverandør Kartell Leverandørnr. 0291904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1239.61 DKK / Pakke med 2000
    Spare 85.39 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Indstøbningsringe af ABS-plast.
  • Indstøbningsstøtter egnet til forarbejdning og histologisk inklusion af paraffinstykker
  • Inklusionsringene kan bruge den samme mikrotomstøtte (instrument, der bruges til at lave de histologiske snit af prøver) af inklusionskassetterne
  • De kan sættes op på alle slags mikrotomer takket være deres struktur og muligheden for at opnå ensartede paraffinblokke.
  • Indstøbningsringe er letfyldende og er efter skæring altid klar til følgende sektioner
Tekniske data
Produkttype Indstøbningsring
Materiale Plast
Farve Blå
Længde (metrisk) 41 mm
Bredde (metrisk) 28 mm
Længde (engelsk) 1,61 tommer.
Bredde (engelsk) 1.1 tommer
Dybde (metrisk) 11 mm
Dybde (engelsk) 0,43 tommer.