Tekniske data
| Produkttype | Emax højenergi kuglemølle |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Dimensioner (L x B x H) | 645 x 625 x 525 mm |
| Elektriske krav | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Nano slibning, størrelsesreduktion, homogenisering, mekanisk legering, kolloid fræsning, højenergi, kombination |
| Højde (metrisk) | 525 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Interface | USB/LAN (RJ45) |
| IP-vurdering | IP30 |
| Længde (metrisk) | 645 mm |
| Vis mere |