Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Emamectinbenzoat, blanding
Artikelnummer. 16554374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554374 1 g
16564374 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16554374 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463050010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155569-91-8
Molekylær formel C56H81NO15
Molekylvægt (g/mol) 1008.26
InChI nøgle GCKZANITAMOIAR-XWVCPFKXSA-N
IUPAC navn (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-[(2S)-butan-2-yl]-21',24'- dihydroxy-12'-{[(2R,4S,5S,6S)-4-methoxy-5-{[(2S,4S,5S,6S)-4-methoxy-6-methyl-5-(methylamino) oxan-2-yl]oxy}-6-methyloxan-2-yl]oxy}-5,11',13',22'-tetramethyl-5,6-dihydro-3',7',19'-triox aspiro[pyran-2,6'-tetracyclo[15.6.1.14,8,020,24]pentacosan]-10',14',16',22'-tetraen-2'-on; benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1.CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)C=C[C@@H]1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emamectin benzoate
Smeltepunkt 146,0 °C til 150,0 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i chloroform & methanol
Formel vægt 1008.24