Få mere at vide
VELP Scientifica EMA 502 Elemental Analyzer CHNS-O
Artikelnummer. 30213534 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Elementær analysator
Artikelnummer. Type
30213534 Elementær analysator
1 options
Artikelnummer. 30213534 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F30800100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Præcis, alsidig, cloud-aktiveret mikroelementalanalysator til kulstof-, hydrogen-, nitrogen-, svovl- og iltbestemmelse med helium og argon som bæregas.
EMA 502 Elemental Analyzer er den nøjagtige og pålidelige løsning til bestemmelse af kulstof, brint, nitrogen, svovl og oxygen i forskellige industrielle sektorer såsom farma- og biovidenskab, organisk kemi, petrokemi og energi, miljø, agronomi, fødevarer og foder. EMA 502 tilbyder ensartet ydeevne, alsidighed, brugervenlighed og førsteklasses funktioner til forbrændingsanalyse efter internationale standarder: AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM , EPA.
ÉN LØSNING TIL FLERE ANALYTISKE UDFORDRINGER
  • 30-positions elektronisk autosampler, der kan udvides med ekstra 3 diske for at sikre maksimal produktivitet
  • Problemfri skift fra CHNS til O-tilstand med eksklusivt tilslutningspanel, uden behov for eksterne moduler
  • Helium og argon som bæregas
ALSIDIGHED OG PRODUKTIVITET
  • Den eksklusive TCD af EMA 502 sikrer maksimal nøjagtighed og pålidelighed
  • Præcis bestemmelse fra nogle få ppm til 100 % for faste, pasta- og flydende prøver
  • Den gaskromatografiske teknologi sikrer fuldstændig adskillelse af alle elementer og spidsdata i realtid
SUPERIOR PÅLIDELIGHED OG NØJAGTIGHED
  • Intuitiv betjening med den kraftfulde EMASoft™ software
  • Overvåg den analytiske proces med realtidsgrafen
  • Drag fordel af et omfattende rapporteringssystem
UNDERLIGT BRUGSLETT
  • Den eksklusive forbindelse til VELP Ermes Cloud Platform projicerer dit laboratorium til et datarigt miljø med premium fjernservicesupport, hvilket resulterer i den højeste systemoppetid.
Tekniske data
Type Elementær analysator
Detektor type Termisk ledningsevnedetektor
Til brug med (applikation) Organisk kemi, Miljøvidenskab, Petro-kemi, Materialekarakterisering, Medicinalvarer