Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg MALAT1 positiv kontrol siRNA
Artikelnummer. 15667718
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
5nmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15667718 5 nmol 5nmol
1 options
Artikelnummer. 15667718 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4455877
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Silencer™ Vælg MALAT1 positiv kontrol siRNA er omfattende valideret og en ideel kontrol til mange aspekter af et siRNA eksperiment. 5nmol er tilvejebragt.
Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. 5 nmol is provided.
De Silencer™ MALAT1 positiv kontrol er omfattende valideret og en ideel“ prøve” siRNA for dem, der lige er begyndt med siRNA-eksperimenter, fordi det er valideret til at fungere i flere cellelinjer. Fordi det retter sig mod MALAT1-mRNA, er der mange analyser tilgængelige til at måle dets virkninger, herunder RT-PCR i realtid. Hvad er Silencer™ Vælge siRNAs?Silencer™ Udvalgte siRNA'er inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemiske modifikationer for at give siRNA'er med uovertruffen effektivitet, styrke og specificitet. Resultatet er færre mislykkede eksperimenter på grund af dårlig lyddæmpning og renere, mere konsistente fænotypiske data.
  • Førsteklasses siRNA, højoprenset og klar til brug
  • Funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • Omfatte Silencer™ Vælg ændringer for forbedret specificitet
  • Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) Transfektion, RNAi
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Lyddæmper Vælge, Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 5 nmol
Forsendelsestilstand Tøris
Mål MALAT1