Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Vælg Human Transcription Factor siRNA Library
Artikelnummer. 15661852
Skift visning
Lyddæmper™ Vælg Human Transcription Factor siRNA Library
Artikelnummer.
15661852 Lyddæmper™ Vælg Human Transcription Factor siRNA Library
1 options
Artikelnummer. 15661852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30087
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder 5457 Invitrogen™ Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er rettet mod 1819 kendte transkriptionsfaktorer.
Transkriptionsfaktorer er hurtigt ved at blive lovende lægemiddelmål, da de binder sig til og regulerer transskriptionen af gener. De Silencer™ Select Human Transcription Factor siRNA Library målretter mod gener, der udtrykker proteiner, der binder DNA på en sekvensspecifik måde for at kontrollere transkriptionshastigheden af genetisk information fra DNA til messenger-RNA. Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder 5457 Ambion™ Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er rettet mod 1819 kendte transkriptionsfaktorer. Dette bibliotek blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Hvorfor bruge Silencer Select Human Transcription Factor siRNA Library?Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at hjælpe med at sikre de ønskede RNAi-resultater. Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder vores præ-designede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med den højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig meget potente siRNA'er til at maksimere opdagelsen med endnu mindre Invitrogen-potenser Silencer er designet i siRNA-resultatet. 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer. De meget potente Silencer Select-siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-måleffekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output til yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human Transcription Factor siRNA-biblioteket indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Silencer Select siRNA'erne er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende designalgoritmer sammen —med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at maksimere den effektivitet, specificitet og styrke, der kræves til RNAi-screening mod transkriptionsfaktorer.
  • Overlegen effektivitet Reducer måleffekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
  • Højeste effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
  • Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
  • Kan —tilpasses Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt 5457 samlede siRNA'er målrettet mod 1819 gener udpladet på 96-brøndsplader (63 plader)
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.