Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Select Human Drug Targets siRNA Library (96 brønde)
Artikelnummer. 15611862
Skift visning
Lyddæmper™ Select Human Drug Targets siRNA Library (96 brønde)
Artikelnummer.
15611862 Lyddæmper™ Select Human Drug Targets siRNA Library (96 brønde)
1 options
Artikelnummer. 15611862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30092
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Silencer Select Human Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder 23.778 Invitrogen™ Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er, der målretter mod 7.926 gener til at udføre RNAi-screeninger mod kendte humane lægemiddelmålgener.
De Silencer™ Select Human Drug Targets siRNA Library inkluderer gener involveret i apoptose, senescens, nukleinsyrebinding, autofagi, DNA-reparation sammen med karakteriserede nukleare receptorer og andre gener, der betragtes som potentielle mål for terapeutika. Silencer Select Human Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder 23.778 Ambion™ Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er, der målretter mod 7.926 gener til at udføre RNAi-screeninger mod kendte humane lægemiddelmålgener. Dette bibliotek blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Hvorfor bruge Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library?Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer Select siRNA'er optimeret med nyeste designalgoritmer, proprietære kemiske modifikationer og højkvalitetssyntese for at sikre de ønskede RNAi-resultater. Silencer Select Human Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder vores prædesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med højeste styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på den højeste datakvalitet understøttet af branchens bedste garanti.Silencer Select siRNA-biblioteker giver dig kraftfulde siRNA'er til at maksimere opdagelse med endnu færre Invitrogen-potenser Silencer-resultater er designet med det højeste siRNA-resultat. 100 gange mere potente siRNA'er og tillader gennedskæringer ved de laveste koncentrationer. De meget potente Silencer Select siRNA'er giver dig mulighed for at bruge endnu lavere koncentrationer af siRNA'er, hvilket hjælper med at minimere off-mål-effekter, reducere falsk negative data og maksimere siRNA-bibliotekets output for yderligere skærme og datavalidering. Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library indeholder 0,25 nmol af hvert meget potent siRNA, tilstrækkeligt til mindst 500 transfektioner (ved 5 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Biblioteket indeholder gen-ID'er fra Thermo Fisher's Human Drugable Genome og Human Extended Drugable Genome siRNA-biblioteker, der ikke allerede er i kinase-, phosphatase-, protease-, ionkanal-, GPCR- eller ubiquitinbibliotekerne. Silencer Select siRNA'erne er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende algoritmer sammen —med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at sikre den effektivitet, specificitet og styrke, der kræves til RNAi-screening ved hjælp af en omfattende foruddefineret platform til terapeutisk opdagelse.
  • Overlegen effektivitet— Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
  • Højeste effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
  • Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores 96- og 384-brønds array-format
  • Kan —tilpasses Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 23.778 samlede siRNA'er målrettet mod 7926 gener udpladet på 96-brøndsplader (273 plader)
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer