Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Select Human Drug Targets siRNA Library (384 brønde)
Description
De Silencer™ Select Human Drug Targets siRNA Library inkluderer gener involveret i apoptose, senescens, nukleinsyrebinding, autofagi, DNA-reparation sammen med karakteriserede nukleare receptorer og andre gener, der betragtes som potentielle mål for terapeutika. Silencer Select Human Drug Targets siRNA-biblioteket indeholder 23.778 Ambion™ Silencer Vælg meget potente og kemisk modificerede siRNA'er, der målretter mod 7.926 gener til at udføre RNAi-screeninger mod kendte humane lægemiddelmålgener. Dette bibliotek blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Biblioteket indeholder gen-ID'er fra Thermo Fisher's Human Drugable Genome og Human Extended Drugable Genome siRNA-biblioteker, der ikke allerede er i kinase-, phosphatase-, protease-, ionkanal-, GPCR- eller ubiquitinbibliotekerne. Silencer Select siRNA'erne er designet vha Thermo Fisher Scientifics førende algoritmer sammen —med vores nye låste nukleinsyre (LNA ) kemiske modifikationer, hjælper dette med at sikre den effektivitet, specificitet og styrke, der kræves til RNAi-screening ved hjælp af en omfattende foruddefineret platform til terapeutisk opdagelse.
- Overlegen effektivitet— Reducer off target-effekter med op til 90 % på grund af de nyeste designalgoritmer og LNA kemiske modifikationer
- Højeste effektivitet —Udfør knockdown-undersøgelser med 100 gange mere potente siRNA'er end i øjeblikket tilgængelige siRNA'er
- Pålidelig —Opnå hurtigere opdagelser via ensartet gen-knockdown og pålidelighed af fænotypiske resultater
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores 96- og 384-brønds array-format
- Kan —tilpasses Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Specifications
Specifications
| Oversigt | 23.778 samlede siRNA'er målrettet mod 7926 gener udpladet på plader med 384 brønde (69 plader) |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer