Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human GPCR siRNA bibliotek
Beskrivelse
G-–proteinkoblede receptorer (GPCR'er) er nøglekomponenter i mange signaltransduktionsveje og repræsenterer også en vigtig klasse af lægelige gener. De Silencer™ Human GPCR siRNA Library mål 1.134 Ambion™ Silencer siRNA'er, der repræsenterer 378 ikke-olfaktoriske humane GPCR'er. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencer til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Bruger Invitrogen Silencer-teknologi, der er bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human GPCR siRNA Library tillader nøjagtig, men omkostningseffektiv RNAi-funktionel screening mod kendte GPCR'er.
- Omfattende —Fremskynd funktionel genopdagelse med foruddefineret Silencer Human GPCR siRNA Library
- Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
- Effektiv —Reducer off target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Invitrogen Silencer siRNA design
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
- Kan —tilpasses Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1134 samlede siRNA'er målrettet mod 378 gener udpladet på 96-brøndsplader (15 plader) |
| Mængde | 15 Plates |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer