Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Genome siRNA Library
Artikelnummer. 15651842
Skift visning
Mængde:
15 plader
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15651842 15 plader 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15651842 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30076
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
De Silencer™ Human Genome siRNA Library indeholder i alt 65.058 siRNA'er rettet mod 21.686 gener ekstraheret fra NCBI RefSeq-databasen.
Epigenetisk regulering af genekspression har vist sig at være en nøgleregulator i udviklingen og progressionen af en lang række menneskelige sygdomme. De Silencer™ Human Epigenetics siRNA-bibliotek indeholder 1.560 Ambion™ Silencer siRNA'er rettet mod 520 epigenetiske enzymer, inklusive dem, der medierer epigenetisk signalering gennem acetylering og methylering af histoner. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Bruger Ambion Silencer-teknologi bygget på stringent bioinformatik for at sikre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Epigenetics siRNA Library er en ideel RNAi-screeningsløsning til fokuserede og omkostningseffektive epigenetiske gen-knockdown-studier
Hvorfor bruge Silencer Human Genome siRNA Library?Thermo Fisher Scientific Silencer siRNA'er er optimeret til design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning (læs mere om garantien). Silencer Human Genome siRNA Library indeholder foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med styrke og specificitet i —tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet og ikke ydeevneproblemer (få mere at vide om designet). Biblioteket leveres med fuld siRNA-sekvensinformation, såvel som det målrettede exon, hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID; plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er. Kontakt os venligst for den komplette liste over gen-targets.Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Genome siRNA Library indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).Fleksibilitet til at imødekomme dine workflowbehovThermo Fisher Scientific tilbyder en omfattende liste over foruddefinerede eller brugerdefinerede siRNA-biblioteker til ethvert sæt menneske-, mus- eller rottegener med 1, 2 eller 5 nmol af hver siRNA eller større størrelser. For en komplet genliste, yderligere information eller for at diskutere din forskning med en af vores tekniske eksperter, kontakt din lokale salgsrepræsentant eller e-mail os på RNAilibraries@lifetech.com.
  • Omfattende —accelerer siRNA-screening med komplette og klar-til-forsendelse samlinger af Invitrogen Silencer humant genom siRNA'er
  • Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål
  • Effektiv —Reducer off target påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Invitrogen Silencer siRNA design
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores arrayed-format
  • Kan —tilpasses Vælg den bedste tilgængelige mulighed for at imødekomme dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 65.058 samlede siRNA'er målrettet mod 21.686 gener udpladet på plader med 384 brønde (186 plader)
Mængde 15 plader
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer