Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human druggable Genome siRNA Library (96 brønde)
Artikelnummer. 15661842
Skift visning
Mængde:
267 Plates
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661842 267 Plates 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15661842 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30077
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Silencer™ Human Drugable Genome siRNA Library målretter gener i det kendte druggable genom til at udføre RNAi funktionelle screeninger for potentielle terapeutiske mål.
Silencer Human Drugable Genome siRNA Library indeholder 23.349 Ambion™ Silencer siRNA'er målrettet mod 7.783 gener. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencer til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Hvorfor bruge Silencer Human Drugable Genome siRNA Library? Silencer siRNA'er er optimeret til design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Drugable Genome siRNA Library indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Biblioteket leveres med fuld siRNA-sekvensinformation, såvel som det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID; plus resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er. Kontakt os venligst for den komplette liste over mål.Silencer siRNA-biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere dataoutput. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Drugable Genome siRNA Library indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Bruger Invitrogen Silencer-teknologi bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Drugable siRNA Library tillader nøjagtig, men omkostningseffektiv RNAi-funktionel screening mod terapeutisk relevante menneskelige gener.
  • Omfattende —Fremskynd funktionel genopdagelse med foruddefineret Invitrogen Silencer Human Drugable siRNA-bibliotek
  • Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål.
  • Effektiv —Reducer påvirkninger fra målet ved lave koncentrationer med vores dokumenterede Invitrogen Silencer siRNA design
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores 96- eller 384-brønds array-format
  • Kan —tilpasses Vælg den bedste tilgængelige mulighed for at imødekomme dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 23.349 samlede siRNA'er målrettet mod 7.783 gener, der kan medicineres, udpladet på plader med 96 brønde (267 plader)
Mængde 267 Plates
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer