Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human druggable Genome siRNA Library (384 brønde)
Beskrivelse
Silencer Human Drugable Genome siRNA Library indeholder 23.349 Ambion™ Silencer siRNA'er målrettet mod 7.783 gener. Dette bibliotek er designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, herunder NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencer til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Bruger Invitrogen Silencer-teknologi bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Drugable siRNA Library tillader nøjagtig, men omkostningseffektiv RNAi-funktionel screening mod terapeutisk relevante menneskelige gener.
- Omfattende —Fremskynd funktionel genopdagelse med foruddefineret Invitrogen Silencer Human Drugable siRNA-bibliotek
- Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmål.
- Effektiv —Reducer påvirkninger fra målet ved lave koncentrationer med vores dokumenterede Invitrogen Silencer siRNA design
- Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores 96- eller 384-brønds array-format
- Kan —tilpasses Vælg den bedste tilgængelige mulighed for at imødekomme dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 23.349 samlede siRNA'er målrettet mod 7.783 gener, der kan medicineres, udpladet på plader med 384 brønde (69 plader) |
| Mængde | 69 plader |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer