Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ Human Drug Targets siRNA Library (384 brønde)
Artikelnummer. 15621862
Skift visning
Mængde:
69 plader
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15621862 69 plader 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15621862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A30093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Silencer Human Drug Targets siRNA Library indeholder 23.745 Invitrogen™ Silencer siRNA'er målrettet mod 7.915 gener til udførelse af RNAi-screeninger mod kendte humane lægemiddelmålgener.
De Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library inkluderer gener involveret i apoptose, senescens, nukleinsyrebinding, autofagi, DNA-reparation og sammen med karakteriserede nukleare receptorer og andre gener, der betragtes som potentielle mål for terapeutika. Silencer Human Drug Targets siRNA Library indeholder 23.745 Ambion™ Silencer siRNA'er målrettet mod 7.915 gener til udførelse af RNAi-screeninger mod kendte humane lægemiddelmålgener. Biblioteket blev designet ved hjælp af de mest opdaterede genomdatabaser, inklusive NCBI RefSeq-databasen og krydsreferencet til Gene Ontology Consortium (GO) databasen og/eller HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Hvorfor bruge Silencer Human Drug Targets siRNA Library?Sammen med omhyggelig bioinformatisk udvælgelse af gen-targets er Silencer siRNA'er optimeret til design og højkvalitetssyntese med garanteret lyddæmpning. Silencer Human Drug Targets siRNA Library indeholder vores foruddesignede og, når de er tilgængelige, validerede siRNA'er genereret med maksimal styrke og specificitet i tankerne, så du kan fokusere på datakvalitet. Alle Silencer-biblioteker er udvalgt ud fra de seneste tilgængelige databaser og ressourcer til opdateret indhold. Fuld siRNA-sekvensinformation samt det exon-målrettede og hvert målrettede gens symbol, fulde navn, aliaser, RefSeq-nummer og Locus ID samt resultater fra eventuelle valideringseksperimenter udført ved hjælp af de inkluderede siRNA'er er tilvejebragt. Kontakt os venligst for den komplette liste over targets.Silencer siRNA biblioteker giver dig mulighed for at screene effektivt og maksimere data output. Dette hjælper ikke kun med at sikre mindre potentiale for off target-effekter og falsk positive data, men minimerer også falsk negative resultater af siRNA-screening. Silencer Human Drug Targets siRNA Library indeholder 0,25 nmol af hvert siRNA, tilstrækkeligt til 100 transfektioner (ved 25 nM siRNA, 100μ L transfektionsvolumen).
Bruger Invitrogen Silencer-teknologi bygget på stringent bioinformatik for at muliggøre høj målspecificitet og siRNA-styrke, Silencer Human Drug Targets siRNA Library er en ideel løsning til fokuseret og omkostningseffektiv RNAi-screening mod foruddefinerede terapeutiske genlægemiddelmål.
  • Omfattende —Fremskynd dine lægemiddelmålskærme med foruddefinerede biblioteker af Silencer humane lægemiddelmål siRNA'er
  • Pålidelig —Øg målscreeningsnøjagtigheden med tre individuelle siRNA'er pr. genmålEffektiv Reducer —off target-påvirkninger ved lave koncentrationer med dokumenteret Invitrogen Silencer siRNA design
  • Praktisk —Reducer dataudvikling og fremskynd målvalidering med vores 96- og 384-brønds opstillede format
  • Kan —tilpasses Vælg den bedste mulighed for dine arbejdsflowkrav, inklusive yderligere siRNA-skalaer og poolede formater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 23.745 samlede siRNA'er målrettet mod 7915 gener udpladet på plader med 384 brønde (69 plader)
Mængde 69 plader
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer