Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 seriens varmekappe
Artikelnummer. p-7083400
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11748352 50 ml Hver
11758352 100 ml Hver
11768352 250 ml Hver
11778352 500 ml Hver
11788352 1000 ml Hver
11542674 3000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11748352 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3600202
HM-200-seriens varmekappe med termisk isolerende patron giver maksimal varmeoverførsel.
Inkluderer en indbygget energiregulator med indikatorlamper til strøm- og varmedrift. Electrothermal™ EM Seriestyret Electromantle Inkorporerer en jordet jordskærm og dobbeltsikringer for ekstra sikkerhed. Produkter med større kapacitet har flere varmeelementer, hvilket giver en mere jævn og rettet varmeoverførsel.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus er ''sikkert at røre ved''.
  • Opvarm hurtigt og sikkert rundbundede kolber til 450 °C (842 °F).
  • Disse brugervenlige varmekaminer har en indbygget strømregulator med drejeskivemarkeringer fra 1 til 10 for gentagelse.
  • Et ravfarvet '''varmeapparat tændt''-lys og et klart farvet ''tænd-tænd'-lys angiver, når varmekaminen er i brug.
  • Det udskiftelige oprullede varmeelement, som er ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte.
  • Unikke ventilationsåbninger og keramisk fiberisolering holder den kemikalieresistente udvendige side af polypropylen kølig, selv under brug.
  • En sikkerhedsjordskærm og dobbeltsikringer giver ekstra sikkerhed.
Tekniske data
Lukketype Polypropylen yderkabinet
Volumen 50 ml (1,7 oz.)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Dimensioner (L x B x H) 260 x 175 x 127 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 127 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Spænding 230 V
Materiale Polypropylen
Strømforsyningsdetaljer UK og EU plug
Watt 60 W
Vægt (metrisk) forsendelse 0.078 kg
Bredde (engelsk) 6,9 tommer
Bredde (metrisk) 175 mm
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Temperatur (engelsk) 842 °F
Frekvens 50/60 Hz