Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 seriens varmekappe
Beskrivelse
Inkluderer en indbygget energiregulator med indikatorlamper til strøm- og varmedrift. Electrothermal™ EM Seriestyret Electromantle Inkorporerer en jordet jordskærm og dobbeltsikringer for ekstra sikkerhed. Produkter med større kapacitet har flere varmeelementer, hvilket giver en mere jævn og rettet varmeoverførsel.
- Kemikaliebestandigt polypropylenhus er ''sikkert at røre ved''.
- Opvarm hurtigt og sikkert rundbundede kolber til 450 C (°842 °F).
- Disse brugervenlige varmekapper har en indbygget strømstyring med skivemarkeringer fra 1 til 10 for gentagelighed.
- Et ravfarvet ''varmer tændt'' lys og et klart farvet ''power on'' lys indikerer, hvornår varmekappen er i brug.
- Det udskiftelige oprullede varmeelement, som er ophængt i en termisk isolerende patron, giver maksimal varmeoverførsel og støtte.
- Unikke ventilationsåbninger og keramisk fiberisolering holder den kemikalieresistente udvendige side af polypropylen kølig, selv under brug.
- En sikkerhedsjordskærm og dobbeltsikringer giver ekstra sikkerhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Yderkasse af polypropylen |
| Volumen | 3000 ml (101,4 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 350 x 190 mm |
| Højde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 190 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Spænding | 230 V |
| Materiale | Polypropylen |
| Strømforsyningsdetaljer | UK og EU stik |
| Vis mere |