Få mere at vide
Tocris Bioscience™ EM 12-FS
Beskrivelse
EM12-FS is a selective N-terminal glutamine amidohydrolase 1 (NTAQ1) Degrader. In MOLT4 cells, it downregulates NTAQ1 via cereblon-mediated degradation (IC50 = 256 nM). Requires covalent His353 engagement to recruit and degrade NTAQ1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[6-[(Fluorosulfonyl)oxy]-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione |
| CAS | 2839138-44-0 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Molecular Glues |
| Molekylær formel | C13H11FN2O6S |
| Renhed | 0.95 |