Få mere at vide
Elymoclavin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elymoclavin |
| CAS | 548-43-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H18N2O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, NSC 109431, D-8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,13,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t13-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CN1CC(=C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vægt | 254.1419 |
| Vis mere |