Få mere at vide
Motic™ ELWD kondensator til AE31E
Artikelnummer. 15465352
Til brug med (udstyr):
AE31E mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15465352
Brand: Motic™ 1101000202481
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra lang arbejdsafstand kondensator velegnet til fasekontrast. Motic™ ELWD-kondensator til AE31E letter, når den bruges sammen med fasetilbehør, visualisering af gennemsigtige prøver.
  • Koncentrerer og fokuserer lys, der passerer gennem prøven.
  • Ekstra lang arbejdsafstand kondensator.
  • Velegnet til fasekontrast.
Tekniske data
Oversigt NA: 0,30
Produkttype ELWD kondensator
Til brug med (udstyr) AE31E mikroskoper
Arbejdsafstand 72 mm