Få mere at vide
Elvitegravir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elvitegravir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 447.1249 |
| Procent renhed | >95% |