missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Elvitegravir, TRC

Artikelnummer. 30005000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005000 25 mg
30009420 10 mg
30009132 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE50900025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 697761-98-1
Molekylær formel C23 H23 Cl F N O5
Molekylvægt (g/mol) 447.88
Synonym Elvitegravir, 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-, 6-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-Dihydro-6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-7-methoxy-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, GS 9137, JTK 303, Vitekta
IUPAC navn 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-7-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMIL COc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1Cc3cccc(Cl)c3F)[C@H](CO)C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Elvitegravir
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
Formel vægt 447.1249
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.