Få mere at vide
Elvitegravir, Mikromol™
Artikelnummer. 17962776
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17962776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17962776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3372.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Elvitegravir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elvitegravir
CAS 697761-98-1
Analyt- eller komponentnavne Elvitegravir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H23 Cl F N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-, 1,4-Dihydro-6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-7-methoxy-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Elvitegravir, GS 9137, JTK 303
InChI formel InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
SMIL COc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1Cc3cccc(Cl)c3F)[C@H](CO)C(C)C
IUPAC navn 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-7-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 447.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 447.1249 g/mol