Få mere at vide
Elvitegravir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496148
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496148 10 mg -
16466536 100 mg -
16462287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14740
MedChemExpress Elvitegravir (GS-9137; JTK-303; D06677) is an HIV integrase inhibitor for HIV-1IIIB, HIV-2EHO and HIV-2ROD with IC50 of 0.7 nM, 2.8 nM and 1.4 nM, respectively.
Elvitegravir (GS-9137
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elvitegravir
Fysisk form Solid
CAS 697761-98-1
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H23ClFNO5
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym GS-9137 JTK-303 D06677
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (558.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CN(C2=C(C1=O)C=C(C(OC)=C2)CC3=CC=CC(Cl)=C3F)[C@@H](C(C)C)CO
Molekylvægt (g/mol) 447.88
Formel vægt 447.88
Procent renhed 95.15%