Få mere at vide
Elvitegravir, LoGiCal
Artikelnummer. 30459663
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459663 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459663 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3372.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elvitegravir
CAS 697761-98-1
Analyt- eller komponentnavne Elvitegravir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H23 Cl F N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-, 1,4-Dihydro-6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-7-methoxy-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Elvitegravir, GS 9137, JTK 303
InChI formel InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL COc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1Cc3cccc(Cl)c3F)[C@H](CO)C(C)C
IUPAC navn 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-7-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 447.88
Mængde 10 mg
Formel vægt 447.1249 g/mol