Få mere at vide
IKA™ ELVAS-1 Adapter Sæt
Artikelnummer. 16278581 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
100 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
16278581 100 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 16278581 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025000390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adapterspindelsæt med ekstrem lav viskositet inkluderer en dobbelt kappe til hurtigt at opvarme eller køle prøven ned, samt et koaksialt cylindersystem til analyse af prøven ved en specifik forskydningshastighed og forskydningsspænding.
  • Bruges almindeligvis sammen med ROTAVISC lo-vi
  • Tillader målinger fra 1 mPas (vandtemperatur ved 20 °C)
  • Spindlen uden vandkappen kan også bruges i kundespecifikke fartøjer
  • Den maksimale målbare viskositet er 2000 mPas
  • Spindelgeometri: Cylinder
  • Diameter: 25,15 mm
  • Spindelængde: 161 mm
  • Flowjakke: Ja
  • Monteringsbeslag: Ja
  • Mål (B x H x D): 300 x 110 x 275 mm
  • Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 1 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC lo-vi: 2000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 3,2 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC me-vi: 2000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 6,4 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 2000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 25,6 mPas
  • Maks. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 2000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Viskositetsområde Op til 2000 cSt
Nøjagtighed 0.02
Temperaturområde (metrisk) 100 °C
Volumen (metrisk) 16 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.