Få mere at vide
Invitrogen™ Elueringsbuffer til Dynabeads™ mRNA-oprensningssæt
Beskrivelse
Denne elueringsbuffer (10 mM Tris-HCl, pH 7,5) er inkluderet i det følgende Dynabeads™ mRNA-oprensningskit (kat. nr. 61006, 61011, 61012 og 61021). Den er tilgængelig separat til applikationer, der kræver mere elueringsbuffer, end den medfølger i sættet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 x 15 ml, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Mængde | 1 x 15 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |