Få mere at vide
Eluentkoncentrat, PRP-X100 Anion Exchange, Hamilton™
Artikelnummer. 11537904
Skift visning
Mængde:
6 x 60 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11537904 6 x 60 ml flasker Pakke med 6
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11537904 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 79335
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hamilton-kromatografiharpikser kan bestilles i løs vægt, dvs. ikke pakket ind i kolonnehardware. Dette er en billig tilgang til applikationsspecifik test og analyser.
Specifikationsark
  • Separationstilstand– Anionbytning
  • Format– Eluentkoncentrat
  • Salgsmængde– 6 x 60 ml flasker
  • Sammensætning– 4,0 mM p-hydroxybenzoesyre / 2,5 % methanol
*$75 vil blive tilføjet forsendelse for DOT-klassificering af farligt materiale*
Tekniske data
Varens navn 4,0 mM p-hydroxybenzoesyre / 2,5 % methanol
Mængde 6 x 60 ml flasker