Få mere at vide
Eltrombopag, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eltrombopag |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N4O4/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33/h4-13,26,30H,1-3H3,(H,32,33)/b27-22- |
| Formel vægt | 442.1641 |