Få mere at vide
Eltrombopag Olamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eltrombopag Olamine |
| CAS | 496775-62-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25 H22 N4 O4 . 2 C2 H7 N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazino]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2) (9CI), Eltrombopag diethanolamine salt, Eltrombopag olamine, Promacta, Revolade, SB 497115GR, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2), [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3'-[(2Z)-[1-(3,4-dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazino]-2'-hydroxy-, compd. with 2-aminoethanol (1:2) (9CI), Eltrombopag diethanolamine salt, Eltrombopag olamine, Promacta, Revolade, SB 497115GR, SB-497115GR, SB497115GR Test Mix 1, SB497115GR |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N4O4.2C2H7NO/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33;2*3-1-2-4/h4-13,26,30H,1-3H3,(H,32,33);2*4H,1-3H2/b27-22-;; |
| SMIL | CC1=NN(C(=O)/C/1=N\Nc2cccc(c2O)c3cccc(c3)C(=O)O)c4ccc(C)c(C)c4.NCCO.NCCO |
| IUPAC navn | 2-aminoethanol;3-[3-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimethylphenyl)-3-methyl-5-oxopyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2-hydroxyphenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.63 |
| Vis mere |