missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eltrombopag Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30010311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010311 50 mg
30006693 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE50800550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246929-01-0
Molekylær formel C26H24N4O4
Molekylvægt (g/mol) 456.49
Synonym 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic Acid Methyl Ester
SMIL O=C(N(N=C/1C)C2=CC=C(C)C(C)=C2)C1=N/NC3=CC=CC(C4=CC(C(OC)=O)=CC=C4)=C3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Eltrombopag Methyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(32)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)31)18-7-5-8-19(14-18)26(33)34-4/h5-14,29,31H,1-4H3
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.