missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eltrombopag Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eltrombopag Methyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(32)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)31)18-7-5-8-19(14-18)26(33)34-4/h5-14,29,31H,1-4H3 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?