missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eltrombopag-13C4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eltrombopag-13C4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N4O4/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33/h4-13,28,30H,1-3H3,(H,32,33)/i3+1,16+1,22+1,24+1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?