Få mere at vide
Eltenac, TRC
Artikelnummer. 30003505
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003505 1 mg
30010734 10 mg
30005314 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5070001MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72895-88-6
Molekylær formel C12 H9 Cl2 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 302.18
IUPAC navn 2-[4-(2,6-dichloroanilino)thiophen-3-yl]acetic acid
SMIL OC(=O)Cc1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Eltenac
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2NO2S/c13-8-2-1-3-9(14)12(8)15-10-6-18-5-7(10)4-11(16)17/h1-3,5-6,15H,4H2,(H,16,17)
Formel vægt 300.9731
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.