Få mere at vide
Eltanexor Z-isomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485747 5 mg -
16483008 10 mg -
16479576 50 mg 50mg
16450649 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100423A
MedChemExpress Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.
Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eltanexor Z-isomer
Fysisk form Solid
CAS 1642300-78-4
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H10F6N6O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym KPT-8602 (Z-isomer)
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)/C(C1=CN=CN=C1)=C\N2N=C(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)N=C2
Molekylvægt (g/mol) 428.29
Formel vægt 428.29
Procent renhed 96.59%