missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ELQ-300, MedChemExpress
Beskrivelse
ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ELQ-300 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1354745-52-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H17ClF3NO4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 15.62 mg/mL (32.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1C(C2=CC=C(OC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)C=C2)=C(C)NC4=C1C=C(Cl)C(OC)=C4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?