Beskrivelse
- Ny brøndgeometri og overfladebelægninger, herunder Corning Ultra Low Attachment (ULA) på de runde bundplader
- Corning ULA-overfladen er hydrofil, biologisk inert og ikke-nedbrydelig, hvilket fremmer meget reproducerbar sfæroiddannelse og nem høst
- Corning Elplasia rundbundsplader optimale til bulk sfæroiddannelse, opsamling og ekspansion\
- Funktioner med runde bundplader Corning Ultra-Low Attachment-overflade og fås i 6-, 24- og 96-brønds formater
- Corning Elplasia firkantede bundplader har en overflade med optiske kvaliteter, der er egnet til billedanalyse, hvilket gør dem til en ideel løsning til klonal udvælgelse og høj forstørrelsesbilleddannelse af meget små klynger
- De Elplasia kvadratisk plade er velegnet til screeningsprogrammer, da den genererer et højt volumen af sfæroider pr. brønd, hvilket giver mulighed for højere signaler pr. brønd
- Firkantede bundplader er plasmabehandlede til selvcoating og kommer i 6-, 24-, 96- og 384-brønds formater
- Sfæroider kan dannes og dyrkes i 21 eller flere dage
- Kan producere mellem 79– 15.000+ sfæroider pr. brønd, afhængigt af pladeformat, under én dyrkningsbetingelse
- Det høje volumen af sfæroider genereret i hver brønd øger signaler pr. brønd uden at øge sfæroidstørrelsen
- Sorte uigennemsigtige sidevægge for at reducere ''kryds-til-brønd''
- Velegnet til fluorescerende/luminescerende analyser
- Tilgængelig i flere formater, to brøndgeometrier og overfladebelægningsmuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 16.8 mL |
| Farve | Sort, klar |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |