Beskrivelse
De eneste plader med en enkel“ plug and play” protokol til stilladsfri, selvsamlende sfæroiddannelse ved store volumener.
Corning Elplasia firkantede bundplader har en overflade med optiske kvaliteter, der er egnet til billedanalyse, hvilket gør dem til en ideel løsning til klonal udvælgelse og høj forstørrelsesbilleddannelse af meget små klynger. De Elplasia kvadratisk plade er velegnet til screeningsprogrammer, da den genererer et højt volumen af sfæroider pr. brønd, hvilket giver mulighed for højere signaler pr. brønd. Firkantede bundplader er plasmabehandlede til selvcoating og kommer i 6-, 24-, 96- og 384-brønds formater.
•Sfæroider kan dannes og dyrkes i 21 eller flere dage
• Kan producere mellem 79– 15.000+ sfæroider pr. brønd, afhængigt af pladeformat, under én dyrkningsbetingelse
• Det høje volumen af sfæroider genereret i hver brønd øger signaler pr. brønd uden at øge sfæroidstørrelsen
• Sorte uigennemsigtige sider for at reducere brønd til brønd“ krydstale”
• Velegnet til luorescerende/luminescerende analyser
,• Tilgængelig i flere formater, to brøndgeometrier og overfladebelægningsmuligheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Udbrudt | Nej |
| Låg | Med låg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Indbindingstype | Plasma behandlet |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Plasma |
| Vis mere |