Få mere at vide
Corning™ Elplasia™ 96-brønd, ultra-lav binding, U-formet-bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16455299 Shop alle Corning produkter
Cambiar vista
Click to view available options
Farve:
Sort, Ryd bund
Código de producto. Farve
16455299 Sort, Ryd bund
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16455299 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5083.27 DKK
    4542.38 DKK / Pakke med 5
    Spare 540.89 DKK
    10% Slukket
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
De eneste plader med en enkel“ plug and play” protokol til stilladsfri, selvsamlende sfæroiddannelse ved store volumener.
Ny brøndgeometri og overfladebelægninger, herunder Corning Ultra Low Attachment (ULA) på de runde bundplader. Corning ULA-overfladen er hydrofil, biologisk inert og ikke-nedbrydelig, hvilket fremmer meget reproducerbar sfæroiddannelse og nem høst.
Corning Elplasia rundbundsplader optimale til bulk sfæroid dannelse, opsamling og ekspansion. Funktioner med runde bundplader Corning Ultra-Low Attachment-overflade og fås i 6-, 24- og 96-brønds formater.
•Sfæroider kan dannes og dyrkes i 21 eller flere dage
• Kan producere mellem 79– 15.000+ sfæroider pr. brønd, afhængigt af pladeformat, under én dyrkningsbetingelse
• Det høje volumen af ​​sfæroider genereret i hver brønd øger signaler pr. brønd uden at øge sfæroidstørrelsen
• Sorte uigennemsigtige sider for at reducere brønd til brønd“ krydstale”
• Velegnet til fluorescerende/luminescerende analyser
,• Tilgængelig i flere formater, to brøndgeometrier og overfladebelægningsmuligheder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Stregkode Ingen stregkode
Udbrudt Nej
Låg Med låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indbindingstype Ultra-lav vedhæftning
Farve Sort, Ryd bund
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 5
Nederdel farve Sort
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.