Få mere at vide
Corning™ Elplasia™ 48K fartøj
Artikelnummer. 31932523 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Form:
Rektangulær
Artikelnummer. Form
31932523 Rektangulær
1 options
Artikelnummer. 31932523 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9920
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Gør det muligt for forskere at generere en høj tæthed af sfæroider i en model uden stillads.
  • Corning™ Elplasia™ 48K-beholderen gør det muligt for forskere at generere en høj tæthed af sfæroider i en stilladsfri model
  • Corning Elplasia 48K-beholderen har et overfladeareal på 320 cm2 med 152 mikrohulrum pr. cm2 og genererer cirka 48.000 sfæroider med ensartet størrelse og form pr. beholder, fire gange udbyttet fra Elplasia 12K-kolben og pladen med åbne brønde
  • Tyngdekraften gør det sammen med Corning Ultra Low Attachment ULA-overfladen og en afrundet mikrohulrumsgeometri muligt at danne cirka 48.000 sfæroider med tilsvarende form og størrelse
  • Dette er et specialfremstillet produkt, der produceres på bestilling
  • Kontakt os for yderligere oplysninger og detaljer om bestilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Rektangulær
Overfladebelægning Ultra-lav vedhæftning
Kapacitet (metrisk) 48.000 sfæroider af lignende form og størrelse
Diameter (metrisk) Udvendig Mikrohule: 850 μm; Maksimal kugle: 400 μm
Materiale Polystyren