Få mere at vide
Corning™ Elplasia™ 12K åben brøndplade
Artikelnummer. 18126709 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
18126709 Klar
1 options
Artikelnummer. 18126709 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3970.00 DKK
    3706.10 DKK / Pakke med 5
    Spare 263.90 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
12K Open Well Plate gør det muligt for forskere at generere en høj tæthed af sfæroider i en stilladsfri model.
  • De Corning Elplasia 12K Open Well Plate indeholder 152 mikrohulrum pr. cm 2 i et fodaftryk svarende til en mikroplades.
  • Tyngdekraften, i forbindelse med Corning Ultra-Low Attachment (ULA) overflade og en afrundet mikrohulrumsgeometri muliggør dannelse af cirka 12.000 sfæroider af lignende form og størrelse.
  • ULA-overfladen, en proprietær, dyrefri, kovalent bundet hydrogel, fremmer dannelsen og nem adgang til sfæroider.
  • Medieudvekslingsporte giver mulighed for minimal sfæroidafbrydelse under væskehåndteringstrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Indhold og opbevaring Rumtemperatur/omgivelsestemperatur
Array 152 mikrohulrum pr. cm 2
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 12,000
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Lægemiddelscreening og screening med høj kapacitet, kræft/tumorbiologi, stamcellebiologi, celleterapiforskning, vævsteknik, biobanking/bioprinting
Dybde (metrisk) 650μ m
Diameter (metrisk) Brønd 850μ m